주요 문서
Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
동의어(들):
231720965
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.22
material
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
포장
pack of 500
제조업체/상표
DURAN®
높이 × 직경
75 mm × 12.25 mm
용량
7 mL
벽 크기
0.55 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with straight rim
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)