Key Documents
Z620068
DURAN culture flask, Erlenmeyer
borosilicate glass flask, working volume 500 mL, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.22
material
borosilicate glass flask
straight neck
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 217714402
경부 O.D.
38 mm
작업 용적
500 mL
피팅
38 mm (1 1/2 in.) neck
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences