material
straight neck borosilicate glass flask
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 217713209
경부 O.D.
38 mm
작업 용적
200 mL
피팅
38 mm (1 1/2 in.) neck
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microbiology is an important field of biology and medicine and deals with microorganisms (bacteria, fungi, protozoa or viruses) and their habitats and conditions. For this purpose, it is essential to produce pure culture media on which the corresponding microorganisms can grow. Irradiation of the media with IR or UV light can accelerate the growth of the cultures. Culture bottles have large bottom surfaces that are as flat as possible so that the layer thickness of the medium is uniformly high. The straight necks of the bottles allow Kapsenberg and metal caps to be inserted.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.