주요 문서
Z615544
Julabo® bath covers
Lift-up Makrolon cover to fit TW20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970288
길이 × 너비 × 높이
35 cm × 51 cm × 16 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lift-up Makrolon batch cover W 51cm x L35 cm x H 16cm, use to preventnt liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination. For use with Julabo eater bath models SW22, SW23.
특징 및 장점
  • can be used up to +80°C
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)