주요 문서
Z611220
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112203
NACRES:
NB.79
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Hirschmann 9211380
길이 × I.D. × O.D.
80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
튜브 직경
0.95 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)