주요 문서
Z610232
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
soda-lime glass
특징
class AS
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Hirschmann 1340140
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
330 mm
용량
2 mL , 0.01 mL accuracy
색상
amber graduations
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)