주요 문서
Z607258
Bohlender round-bottom flasks
capacity 250 mL,
no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
조인트
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Bohlender A 156-20
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
≤250 °C temperature
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)