추천 제품
AC/DC 입력
230 V
설명
RS422 interface: no
특징
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
FD 115
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
10-300 °C temp. range
깊이 × 너비 × 높이
605 mm × 710 mm × 735 mm
내부 챔버 용적
115 L
중량
60 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
FD115 comes with USB port for recording data
The efficiency of these APT.Line® drying and warming ovens is increased by the powerful air turbine. Forced convection produces higher drying rates and quicker heating up speeds, which results in considerable time saving. Due to the high rate air transfer, particularly efficient drying is achieved, which is important for drying samples with a high moisture content. The air transfer is adjustable. Unpleasant fumes are removed. Temperature accuracies are improved, and maximum temperature constancy is achieved even with fully loaded cabinets.
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
법적 정보
APT.Line is a registered trademark of Binder GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.