주요 문서
Z568996
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser with cup
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/32
전체 높이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Condensate cup catches water that forms on the outer surface of the condenser during use and eliminates puddling on reactor and equipment. Tubing connects to cup′s hose barb to drain away water automatically.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)