주요 문서
Z568295
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
조인트
joint: ST/NS neck24/40
무균
non-sterile
특징
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
포장
pack of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)