주요 문서
Z563978
Büchi® heating bath for R-210/215 evaporators
AC/DC input 220 - 240 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
설명
Model B-491
제조업체/상표
Büchi 048200
파라미터
20-180 °C temp. limit
용량
≤4 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The heating bath, for water or oil covers a wide temperature range. A continuous display shows the actual temperature and the temperature setpoint. It has a cordless power supply so it is not necessary to unplug connections when filling or emptying the bath.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)