추천 제품
AC/DC 입력
120 V
특징
thermocouple type K
제조업체/상표
J-Kem
파라미터
-50-1200 °C temp. range
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Displays the temperature of an attached reaction or other piece of equipment on a bright LED display. No alarms. 0.1 °C resolution.
법적 정보
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.