주요 문서
Z562165
Platinum evaporating dish lid
Fits 30 mL dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
circles
platinum
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals
중량
10.0 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)