주요 문서
Z556777
Sigma-Aldrich
Aldrich® swivel Benchclamp
3-prong, size M
동의어(들):
bench clamps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
크기
M
턱 용량
0-69 mm
프롱(prong) 너비
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aldrich benchclamp clamps have a nickel-plated finish and are corrosion resistant. The clamps come with slip-on fiberglass finger covers. The Grippy Knob design has a round nut which is easy to turn making tightening the clamps around glassware fast and convenient. This swivel head allows for the clamp to have any angle of adjustment.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)