주요 문서
Z556580
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
크기
M
설명
3-prong
길이 × 직경
127 mm × 11 mm , arm
턱 용량
0-50 mm
프롱(prong) 너비
19 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)