주요 문서
Z555983
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 250 mL, hose outlet O.D. 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
용량
250 mL
호스 배출구 O.D.
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)