material
glass bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
조인트
Joints threaded neck (58-400)
특징
with cap
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216969
용량
250 mL (8 oz)
직경 × 높이
62 mm × 127 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
특징 및 장점
- Clear, USP Type III soda-lime glass
- Graduated in mL and ounces
- Easy removal of contents
- Available with caps attached or bulk packs without caps
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
법적 정보
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.