주요 문서
Z543845
Sigma-Aldrich
VerSA-Flow delivery cap
two-hole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PBT
튜빙 O.D.
1/8 in.
피팅
GL 45
일반 설명
For direct solvent delivery to HPLC instruments or simple pressure transfers. Each Delivery Cap includes 10 ft. of PFA tubing. Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
법적 정보
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)