Key Documents
Z532436
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 24/40, volume 500 mL, accuracy: 2.50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
조인트
female joint: ST/NS24/40
특징
subdivision 5.0 mL
부피 측정 범위
500 mL, accuracy: 2.50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)