Key Documents
Z532088
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
O.D.
1/2 in.
12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
법적 정보
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)