조인트
joint: ST/NS29/32
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With side hose connection and drip-tip. Improves efficiency of evaporation of solvents under reduced pressure when placed between the condenser of a rotary evaporator and a chilled receiving flask. Plug the condenser vacuum take-off exit opposite the receiving flask to eliminate path competition and direct all distillate to the chilled collection flask. SJ 35/25 adapter fits standard Büchi rotary evaporator glassware.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.