주요 문서
Z527831
Sigma-Aldrich
pHTestr® 3
pHTestr® 3+
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
NACRES:
NB.79
제조업체/상표
Oakton
측정 범위
0-50 °C, accuracy: 1 °C (ATC)
pH 측정 범위
0.00-14.99 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features toggle readout of pH and temperature.
Waterproof with unique double junction electrode design that is ideal for most applications including tris buffers, organics, solutions with heavy metals, sulfides, and dirty water.
  • Push-button three-point calibration, 4.01, 7.00, 10.00
  • Double-junction gel pH electrode
  • Powered by four 1.5V alkaline batteries
법적 정보
pHTestr is a registered trademark of Oakton
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z527831-1EA4061833353493