주요 문서
Z526460
Sigma-Aldrich
Scienceware® compressor clamp
for tubing with a 6.4 mm O.D., Nylon, pkg of 12 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
material
Nylon
특징
for tubing with a 6.4 mm O.D.
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18225-0000
일반 설명
Side opening tube clamp permits installation onto tubing without disconnecting from apparatus or interrupting operation.
특징 및 장점
  • Constructed of durable nylon for long life and good chemical resistance
  • Accepts any tubing up to 6.4mm (1/4") O.D
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z526460-1PAK4061832265612