주요 문서
Z526193
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 120 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.76
특징
CSA approved
제조업체/상표
Glas-Col 104APL512
재고 정보
not available in EU
온도 측정 범위
0-750 °C
길이
6 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)