조인트
joint: ST/NS24/40
O.D.
54 mm
전체 높이
410 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517259-1EA | 4061833640692 |