material
colorless cap
colorless tube
round bottom
조인트
female joint: ST/NS14/20
특징
graduations: no
O.D. × L
42 mm × 140 mm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객