주요 문서
Z514888
Kimax® high strength centrifuge tube
plain, volume 30 mL
동의어(들):
45500-30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass Type 1
특징
RCF 13,100 × g
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Kimble®
O.D. × L
24 mm × 106 mm
용적
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubes have been chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength than standard borosilicate centrifuge tubes. These tubes can be centrifuged up to 13,100 RCF when used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity. They can withstand temperatures up to 300°C. Always discard the rubber adapter if a tube has broken in it.
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z514888-6EA4061832902111