추천 제품
delivery pressure measuring range
0-50 psig
CGA 인렛 크기
170
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- Single-stage
- CGA inlet connection, needle valve outlet with ¼ in. NPTM connection
- Max. inlet pressure: 0-4000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- 316 Stainless Steel body 1 ½ in. gauge face, PTFE seals and inner friction sleeves
- NPTF bonnet-vent (1/8 in.) connection for piping regulator to fume hood in case of diaphragm failure; order bonnet-vent tubing connectors separately
- Use with "T"-purge valves (listed separately) when regulating corrosive gases to minimize gas hydrolysis and corrosion of equipment
- Use for high-purity applications
Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer. Order spare PTFE sealing washers separately.
기타 정보
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.