주요 문서
Z507873
Three-neck round-bottom flasks
capacity 25 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
round bottom flask
three-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Holed cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 9465-34
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
<ST/>14/10 threaded joints. Supplied with holed caps, PTFE-faced silicone septa, and FETFE® O-rings.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)