주요 문서
Z505463
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 13.9 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Ace Glass 7855821
I.D.
13.9 mm
벽 크기
2.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z505463-1EA4061832349756