주요 문서
Z503681
Sigma-Aldrich
Thermometer rack
steam autoclavable, 121°C, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
특징
Holds 25 x thermometers
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18981-0001
길이 × 너비 × 높이
5.875 mm × 8.375 mm × 9.875 mm
일반 설명
Holds 25 thermometers. Steam autoclavable (121°C). Top plate hole is diameter 5/16 in.,
bottom plate hole is diameter 1/8 in.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)