주요 문서
Z503231
Sigma-Aldrich
Funnel holder
Double
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
특징
Holds 1 x 25 to 152 mm diameter funnel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18242-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Holds 76 to 152 mm diameter funnels. Comes with removable inner ring that can hold smaller funnels between 25 to 76 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)