특징
fits tubing 3/8 in.
number of ports 3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2158-0032
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available in two and three port configurations, and is ideal for filling/dispensing into and out of vacuum trap systems with carboys and bottles. Quick disconnect ports fit either 1/4 in. or 3/8 in. I.D. tubing, and have a built-in shut off valve if tubing inserts are taken out. Fits onto all carboys and bottles with 83 mm neck. Leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.