주요 문서
Z422274
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-jacket coil condenser
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
O.D.
60 mm
표면적
1230 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Excellent for lower boiling solvents.
Features:
• Triple-jacketing provides maximum cooling surface area
• Does not flood as readily during reflux surges
• Minimizes loss of volatile components
• Highly efficient while extremely compact
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)