주요 문서
Z420255
Komet magnetic stirring bar
Octagonal, L 50 mm, diam. 21 mm, PTFE-coated
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37174-0000
길이
50 mm
직경
21 mm
일반 설명
Transmits torque 2 to 3 times larger than those of conventional stirring bars of this length. High-powered samarium-cobalt magnet.
법적 정보
Komet is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)