주요 문서
Z418846
Sigma-Aldrich
Aldrich® flat-bottom flask
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
bottom flask, flat bottomed flask, flat flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
flat bottom flask
glass
short
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
설명
short neck
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)