추천 제품
어거(auger) 크기
small
조인트
joint ST/NS14/20
높이
~180 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These funnels are designed to deliver free-flowing granular material to reactions by turning the auger feed. Delivery can be continuous or a single charge. Funnels are designed with large top openings with GL 45 threaded closures. PTFE auger can be removed easily for cleaning and is designed for vacuum applications. Only the 500 mL size has a clean out side-arm port. Supplied complete with auger and top cap.
기타 정보
When assembling the auger into the remaining equipment, the auger unit must be fully advanced past the glass threads. Use water to moisten the o-ring when necessary. Use proper personal protective equipment (PPE) when handling glassware.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.