주요 문서
Z417041
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 open-top caps
diam. 45 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 10
직경
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Caps are PBT. Temp. range: -45 to 180°C. For use with PTFE-faced silicone liners listed below. Use with syringes for reagent introduction or sampling.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)