material
borosilicate glass
크기
S
특징
Length: 4.3 cm, Funnel I.D.: 2.4 cm and Pouring Neck O.D.: 0.7 cm
포장
pkg of 6 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
- Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
- Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
- Suitable for safe handling of hazardous materials
- Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z409421-1PAK | 4061832333250 |