제조업체/상표
Bel-Art H18386-0001
크기
13 3/4 in. × 13 3/4 in.
중량
42 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Isolates equipment from disturbing vibrations down to 9 Hz. Molded of dense, 2 ½ in. thick, black and white terrazzo with a polished surface that resists scratches and chemicals. Supported by four Vibro-Absorber cushions and neoprene feet. Overall height is 3 in. Supports 16 kg.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vibrasorb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.