material
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
DURAN® 231700314
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
500 MHz frequency
길이 × O.D.
178 mm × 5 mm
챔버
0.013 mm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
- The tubes are optimized for fast and accurate test results.
- Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
- Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.