주요 문서
Z341908
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 260.1 universal attachment
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103811
NACRES:
NB.73
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
IKA
재고 정보
available only in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: This attachment is for all kinds of vessels; infinitely variable clamping rolls allow universal adaptation to the vessels.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)