주요 문서
Z319449
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
glass, volume 250 mL, joint: SJ 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: SJ29/32
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Büchi 00433
용량
250 mL
용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z319449-1EA