특징
CE compliant
Memory for 10 methods, user programmable
제조업체/상표
Büchi 036408
너비 × 깊이 × 높이
170 mm × 340 mm × 210 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For all types of melting point and boiling point determinations. Units have digital display with simple pushbutton controls, oil-free metal heating blocks, and compact footprints.
- Accuracy: up to 100 °C (±0.3 °C); up to 250 °C (±0.5 °C); up to 400 °C (±0.8 °C)
- 9 heating rates: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 and 20.0 °C/min
- Heating: 50 to 350 °C in 7 min; Cooling: 350 to 50 °C in 10 min
- RS-232 interface for data logging according to GLP
- Calibration with WHO reference material possible
- In accordance with DAB10, Ph.Eur. II, Ph.Helv.II regulations
For automatic and visual determination of three melting points and visual determination of two boiling points.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.