주요 문서
Z317438
Duran® desiccator
I.D. 200 mm
동의어(들):
247816107
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
DURAN®
Schott
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
309 mm
I.D.
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flat flange, and cover with knob.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)