주요 문서
Z317411
Duran® desiccator
I.D. 150 mm
동의어(들):
247815702
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
DURAN®
Schott
높이
252 mm
I.D.
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flat flange, and cover with knob.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)