주요 문서
Z314986
Hirschmann® pipetus®-Standard pipette controller
with pump
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
AC/DC 입력
230 V
240 V AC
material
plastic
silicone
특징
CE compliant
CE compliant
제조업체/상표
Hirschmann 9903000
재고 정보
not available in USA and Canada
용적
0.1-100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Similar to the Pipetus-Akku, but with separate pump unit. The separate pumps avoids any contamination and lowers ignition risk. There are no electronic parts within the controller.
Supplied with tubing, hand-held controller, pipette holder, spare filters, spare safety valve and instruction manual.
UK & European version supplied with 2-pin plug and 3-pin adapter.
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)