주요 문서
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
AC/DC 입력
220 V AC
Grade
CE Compliant
특징
Threaded socket for support rod.
제조업체/상표
Gerhardt
재고 정보
not available in USA and Canada
크기
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
출력
450 W
일반 설명
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
법적 정보
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)