주요 문서
Z309265
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
FF50/2S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
borosilicate glass
flat bottom flask
short
조인트
joint: ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
case of 5
제조업체/상표
Quickfit FF 50/2S
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)