주요 문서
Z308986
Quickfit® ground sleeve stirrer glands
shaft D 11 mm, joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
ST20/4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.72
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Quickfit ST 20/4
재고 정보
not available in USA and Canada
샤프트(shaft) 깊이
11 mm
피팅
24 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Shaft that passes through screw thread adapterr in top of gland. Will operate at up to 700rpm and down to 0.1 torr. Cup shaped lubricant reservoir surrounds sleeve such that lubricant also acts as coolant.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)